NIST368
Carbon steel
NIST® SRM® 368, (AISI 1211)
Scegli un formato
1.040,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.040,00 €
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 150 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM368_cert
SRM 368_SDS
Altre note
Chromium (Cr), Copper (Cu), Manganese (Mn), Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Nitrogen (N), Phosphorus (P), Silicon (Si)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (C), Sulfur (S), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)