NIST3139A
Phosphorus (P) standard solution
NIST® SRM® 3139a
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 5 x 10 mL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
single component solution
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM 3139A_cert
SRM 3139A_SDS
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- The certified value of the SRM was determined by calculating the mass fraction values of phosphorus, which were obtained through two methods:
- Gravimetric preparation
- Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES)
- The certified value is metrologically traceable to the SI unit of mass fraction, expressed in units of milligrams per gram.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use,and maintenance instructions.
Altre note
Phosphorus (P)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)