NIST3111A
Cesium (Cs) standard solution
NIST® SRM® 3111a
Scegli un formato
1.310,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.310,00 €
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 5 x 10 mL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
single component solution
Descrizione generale
SRM 3111A_cert
SRM 3111A_SDS
Altre note
Cesium (Cs)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)