Documenti fondamentali
NIST1990
Single crystal diffractometer alignment standard - ruby sphere
Scegli un formato
3 EA
806,00 €
806,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 EA
806,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
806,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 3 spheres
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
diffraction/scattering: suitable
Descrizione generale
Altre note
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)