NIST1810A
Linerboard
NIST® SRM® 1810a
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
general analytical
Formato
matrix material
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM 1810A_cert
SRM 1810A_SDS
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)