NIST1646A
Estuarine sediment
NIST® SRM® 1646a
Scegli un formato
1.020,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.020,00 €
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 70 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM 1646A_cert
SRM 1646A_SDS
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- NIST Certified values and non-certified values for various constituent elements are reported as mass fraction.
- Accompanied with expiration of certificate details instructions for drying and use.
Altre note
Aluminum (Al), Arsenic (As), Calcium (Ca), Cadmium (Cd), Iron (Fe), Chromium (Cr), Magnesium (Mg), Copper (Cu), Phosphorus (P), Lead (Pb), Potassium (K), Manganese (Mn), Silicon (Si), Selenium (Se), Sodium (Na), Vanadium (V), Sulfur (S), Zinc (Zn), Titanium (Ti)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Antimony (Sb), Neodymium (Nd), Barium (Ba), Nickel (Ni), Beryllium (Be), Rubidium (Rb), Cerium (Ce), Scandium (Sc), Cobalt (Co), Silver (Ag), Gallium (Ga), Strontium (Sr), Lanthanum (La), Thallium (Tl), Lithium (Li), Thorium (Th), Mercury (Hg), Tin (Sn), Molybdenum (Mo), Uranium (U)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)