Documenti fondamentali
NIST158A
Silicon bronze
NIST® SRM® 158a
Scegli un formato
150 G
744,00 €
744,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
150 G
744,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
744,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
chips
Confezionamento
pkg of 150 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Descrizione generale
Altre note
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Aluminum (Al), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Silicon (Si), Tin (Sn), Zinc (Zn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Chromium (Cr), Nickel (Ni), Silver (Ag)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)