N5285
Neomycin trisulfate salt hydrate
meets USP testing specifications, powder
Sinonimo/i:
Framycetin sulfate, Neomycin Sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Stringa SMILE
O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)[C@H]3O[C@H]4O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4N)C(N)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H46N6O13.3H2O4S.H2O/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;3*1-5(2,3)4;/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;3*(H2,1,2,3,4);1H2/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11?,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;;;;/m1..../s1
WHAGUNPVKDUVFV-QGTTWHFQSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Antimicrobial spectrum: Neomycin acts against both gram-positive and gram-negative bacteria.
Avvertenza
Nota sulla preparazione
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)