M8256
Methyl Red sodium salt
Powder
Sinonimo/i:
4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid sodium salt, Acid Red 2
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Methyl Red sodium salt, Crystalline
agenzia
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
tecniche
titration: suitable
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
Solubilità
soluble, clear, orange
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C([O-])=O
InChI
1S/C15H15N3O2.Na/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b17-16+;
GNTPCYMJCJNRQB-CMBBICFISA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.