Documenti fondamentali
IRMMIFCC467
Hemoglobin HbA0 (non-glycated)
IRMM®, certified reference material
Sinonimo/i:
Haemoglobin isolated from whole blood
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
IRMM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−70°C
Risultati analitici
For more information please see:
IRMMIFCC467
Note legali
IRMM is a registered trademark of European Commission
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)