Documenti fondamentali
IRMM540R
Oxide glass
IRMM®, certified reference material
Scegli un formato
1 EA
180,00 €
180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
180,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
IRMM®
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Stato fisico
discs, 15 mm diameter
Risultati analitici
For more information please see:
IRMM540R
Note legali
IRMM is a registered trademark of European Commission