Documenti
BCR024B
Titanium (O, N)
BCR®, certified reference material, cubes (0.4 g)
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Forma fisica
cubes (0.4 g)
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Descrizione generale
Certified for the mass fractions of nitrogen and oxygen.
Risultati analitici
For more information please see:
BCR024B
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti