Documenti fondamentali
IRMM311
Genomic DNA of Bacillus Licheniformis DSM 5749
IRMM®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
IRMM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
genomic analysis
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
IRMM311
Note legali
IRMM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)