I3261
Indo 1-AM
93 - 100% purity
Sinonimo/i:
4-(6-Carboxy-2-indolyl)-4′-methyl-2,2′-(ethylenedioxy)dianiline-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrakis(acetoxymethyl) ester
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Indo 1-AM, ~95% (HPLC)
Saggio
~95% (HPLC)
Livello qualitativo
Fluorescenza
λex 330 nm; λem 450 nm (with Calcium)
λex 356 nm; λem 478 nm in methanol
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(ccc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)-c3cc4ccc(cc4[nH]3)C(=O)OCOC(C)=O
InChI
1S/C47H51N3O22/c1-28-7-11-39(49(19-43(56)68-23-63-29(2)51)20-44(57)69-24-64-30(3)52)41(15-28)61-13-14-62-42-18-35(37-16-34-8-9-36(17-38(34)48-37)47(60)72-27-67-33(6)55)10-12-40(42)50(21-45(58)70-25-65-31(4)53)22-46(59)71-26-66-32(5)54/h7-12,15-18,48H,13-14,19-27H2,1-6H3
CAWBRCOBJNWRLK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?