Vai a
FPPMCC6
Flash Point Standard - Pensky Martens
certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (232.0 °C)
Offerta disponibile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spend 500 € — Save 5%; Spend 800 € — Save 10%; Spend 1700 € — Save 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
3 x 80 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
308,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
308,00 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
according to ASTM® D93
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
petroleum
pharmaceutical
format
neat
General description
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Pensky Martens Flash Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
FPPMCC3FPPMCC5FPPMCC2
description
certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (232.0 °C)
description
certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (116.0 °C)
description
certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (184.0 °C)
description
certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (76.5 °C)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
petroleum
pharmaceutical
application(s)
petroleum
pharmaceutical
application(s)
petroleum
pharmaceutical
application(s)
petroleum
pharmaceutical
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
agency
according to ASTM® D93
agency
according to ASTM® D93
agency
according to ASTM® D93
agency
according to ASTM® D93
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
158.0 °F
flash_point_c
70 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)