Vai a
FPCOC1
Flash Point Standard - Cleveland Open Cup
certified reference material, ASTM D 92 (85 °C)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
3 x 80 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
308,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
308,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
according to ASTM® D92
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
petroleum
pharmaceutical
format
neat
General description
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cleveland Open Cup Flash Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Application
Flash point standard-cleveland open cup may be used as a standard in determining the flash point of mineral base oils, which may be used as a parameter for testing the biodegradability of mineral base oils, using CEC L-33-A-93 test.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
FPCOC3FPCOC4FPCOC5
description
certified reference material, ASTM D 92 (85 °C)
description
certified reference material, ASTM D 92 (148 °C)
description
certified reference material, ASTM D 92 (188 °C)
description
certified reference material, ASTM D 92 (257 °C)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
petroleum
pharmaceutical
application(s)
petroleum
pharmaceutical
application(s)
petroleum
pharmaceutical
application(s)
petroleum
pharmaceutical
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
168.8 °F
Punto di infiammabilità (°C)
76 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)