F7134
Iron(III) chloride
Sinonimo/i:
Ferric chloride
About This Item
Formula condensata:
FeCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Prodotti consigliati
Stringa SMILE
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Altre note
This product has been replaced by 157740-Sigma-Aldrich | Iron(III) chloride, reagent grade, 97% | FeCl3
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?