Documenti fondamentali
ERMEB530C
Al alloy
0.1% Au, 1.0 mm wire, ERM®, certified reference material
Sinonimo/i:
Aluminum alloy
Scegli un formato
1 EA
414,00 €
414,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
414,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
414,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified for the mass fraction of Au.
Risultati analitici
For more information please see:
ERMEB530C
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)