Documenti fondamentali
ERMBF422D
Cotton seed GMO standard for 281-24-236 x 3006-210-23
ERM®, certified reference material, level 3 (10% 281-24-236x3006-210-23 cotton seed), for the detection of GMO cotton seed (281-24-236x3006-210-23) with PCR
Scegli un formato
1 G
136,00 €
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
136,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Qualità
for the detection of GMO cotton seed (281-24-236x3006-210-23) with PCR
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBF422D
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)