Documenti fondamentali
D3060
Millipore
Dextrose starch agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Scegli un formato
500 G
175,00 €
175,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
175,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41171611
NACRES:
NA.74
175,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.3±0.2 (25 °C)
applicazioni
clinical testing
food and beverages
microbiology
Compatibilità
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Streptococcus spp.
Applicazioni
Used to propagate Neisseria gonorrhoeae.
Componenti
Ingredients(g/L)
Proteose peptone15.00
Dextrose2.00
Starch, soluble10.00
Sodium chloride5.00
Disodium phosphate3.00
Gelatin20.00
Agar10.00
Nota sulla preparazione
Suspend 65 g of Dextrose Starch Agar in 1000 ml of distilled water. Boil to dissolve the medium completely. Dispense in tubes and sterilize by autoclaving at 15 lbs. pressure (121°C) for 15 minutes. Cool the tubed medium in a slanted position.
Nota a piè di pagina
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Gelatina medium gel strength, suitable for microbiology
Millipore
48722
Gelatina
D-(+)-Glucosio 97.5-102.0% anhydrous basis, meets EP, BP, JP, USP testing specifications
Sigma-Aldrich
D9434
D-(+)-Glucosio
Gelatina 40-50% in H2O
Sigma-Aldrich
G7765
Gelatina
Agar powder, suitable for microbiology
Millipore
05040
Agar
Atlas, R.M.
Handbook of Microbiological Media (1993)
Articoli
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques