D0513
Dibucaine
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)