CRM355
TPH - Sandy Loam 1
certified reference material, pkg of 100 g
Sinonimo/i:
Sand matrix CRM, TPH
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
Certified TPH Concentration - 7040 mg/Kg
TPH Source: Gasoline/Diesel
Confezionamento
pkg of 100 g
Produttore/marchio commerciale
RTC CRM355-100
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matrice
soil
pH
7.51
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?