Documenti fondamentali
C5548
Sigma-Aldrich
Clobetasone butyrate
≥98% purity, powder
Sinonimo/i:
21-Chloro-9-fluoro-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione 17-butyrate
Scegli un formato
100 MG
131,00 €
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
131,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H32ClFO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
478.98
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Clobetasone butyrate, ≥98%
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder
Colore
white to faint yellow cast
Punto di fusione
90-100 °C
Solubilità
chloroform: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
ε (coefficiente d’estinzione)
13.4 at 243 nm in chloroform
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)C(=O)C[C@]12C)C(=O)CCl
InChI
1S/C26H32ClFO5/c1-5-6-22(32)33-26(21(31)14-27)15(2)11-19-18-8-7-16-12-17(29)9-10-23(16,3)25(18,28)20(30)13-24(19,26)4/h9-10,12,15,18-19H,5-8,11,13-14H2,1-4H3/t15-,18-,19-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
FBRAWBYQGRLCEK-AVVSTMBFSA-N
Descrizione generale
Clobetasone butyrate is a corticosteroid.[1]
Applicazioni
Clobetasone butyrate has been used as an internal standard for the quantitative assay of clobetasol propionate.[2]
Clobetasone butyrate has been used to analyze its bio-concentration factor (BCF) in Cyprinus carpio.[3]
Azioni biochim/fisiol
Clobetasone butyrate is a potent topical corticosteroid and is primarily used to treat atopic dermatitis (AD).[4] Low dosage of this drug is used to treat dry eye in Sjogrens syndrome.[5]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Safety and efficacy of 0.1% clobetasone butyrate eyedrops in the treatment of dry eye in Sjogren syndrome
Aragona P, et al.
European Journal of Ophthalmology, 23(3) (2013)
Community Pharmacy - E-Book: Symptoms Diagnosis and Treatment (2011)
Liquid chromatography--tandem mass spectrometric assay for clobetasol propionate in human serum from patients with atopic dermatitis
Sparidans RW, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 878(23), 2150-2154 (2010)
Uptake and biological effects of synthetic glucocorticoids in common carp (Cyprinus carpio)
Nakayama K, et al.
Marine Pollution Bulletin, 85(2), 370-375 (2014)
Fluticasone propionate 0.05% cream once daily versus clobetasone butyrate 0.05% cream twice daily in children with atopic dermatitis
Wolkerstorfer A, et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 39(2), 226-231 (1998)