C2269000
Clindamycin phosphate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Clindamycin 2-phosphate, Clindamycin 2-dihydrogen phosphate
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
clindamycin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)NC([C@H](C)Cl)C2O[C@H](SC)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34ClN2O8PS/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(24)20-12(9(2)19)15-13(22)14(23)16(18(28-15)31-4)29-30(25,26)27/h9-16,18,22-23H,5-8H2,1-4H3,(H,20,24)(H2,25,26,27)/t9-,10+,11-,12?,13+,14-,15?,16+,18+/m0/s1
UFUVLHLTWXBHGZ-MWBQRTRKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Mode of Action: Inhibits protein synthesis in bacterial by binding the 50s ribosomal subunit.
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)