C203
2-Chloro-2-deoxy-D-glucose
analytical standard
Sinonimo/i:
2-CIDG
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Classi chimiche degli analiti
oligosaccharides
Condizioni di stoccaggio
desiccated
tecniche
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
PET imaging: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
white
Punto di fusione
139-145 °C
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](Cl)C=O
InChI
1S/C6H11ClO5/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9/h1,3-6,9-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
RBEGMPAFDRYYIG-SLPGGIOYSA-N
Applicazioni
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)