Documenti fondamentali
C0188
Sigma-Aldrich
IR-1061
Sinonimo/i:
4-[2-[2-Chloro-3-[(2,6-diphenyl-4H-thiopyran-4-ylidene)ethylidene]-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-2,6-diphenylthiopyrylium tetrafluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H34ClS2 · BF4
Numero CAS:
Peso molecolare:
749.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Composizione
Dye content, ~80%
Punto di fusione
222 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.ClC1=C(CCC\C1=C\C=C2/C=C(SC(=C2)c3ccccc3)c4ccccc4)\C=C\c5cc([s+]c(c5)-c6ccccc6)-c7ccccc7
InChI
1S/C44H34ClS2.BF4/c45-44-38(26-24-32-28-40(34-14-5-1-6-15-34)46-41(29-32)35-16-7-2-8-17-35)22-13-23-39(44)27-25-33-30-42(36-18-9-3-10-19-36)47-43(31-33)37-20-11-4-12-21-37;2-1(3,4)5/h1-12,14-21,24-31H,13,22-23H2;/q+1;-1
QRLZQHNDSCIJTI-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)