Documenti fondamentali
BP544
Transplatin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
trans-Platinum(II)diammine dichloride, trans-Diamminedichloroplatinum(II), trans-Dichlorodiammineplatinum(II)
Scegli un formato
25 MG
232,00 €
232,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
232,00 €
About This Item
Formula condensata:
Pt(NH3)2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
232,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Famiglia di API
cisplatin
Stato
crystals
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
340 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Transplatin BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Cisplatin Injection
  • Confezionamento
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Pittogrammi
    Health hazardCorrosion
    Avvertenze
    Danger
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
    Codice della classe di stoccaggio
    13 - Non Combustible Solids
    WGK 2
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)