Y0001359
Prednisolone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,4-pregnadiene-11β,17α,21-triolo-3,20-dione, 1-deidrocortisolo, 1-deidroidrocortisone, 11β,17α,21-triidrossi-1,4-pregnadiene-3,20-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
prednisolone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti