BP181
Guanethidine monosulfate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Guanethidine monosulfate (1:1), 1-(2-Guanidinoethyl)octahydroazocine
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
guanethidine
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.NC(=N)NCCN1CCCCCCC1
InChI
1S/C10H22N4.H2O4S/c11-10(12)13-6-9-14-7-4-2-1-3-5-8-14;1-5(2,3)4/h1-9H2,(H4,11,12,13);(H2,1,2,3,4)
YUFWAVFNITUSHI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC6A2(6530)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)