Documenti fondamentali
BP003
(−)-epinefrina
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Alcol L-3,4-diidrossi-α-(metilamminometil)benzilico D-idrogeno, L-adrenalina, L-adrenalina D-idrogenotartrato, L-epinefrina D-idrogenotartrato
Scegli un formato
100 MG
235,00 €
235,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
235,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13NO3 · C4H6O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
235,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
adrenaline
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Adrenaline acid tartrate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Bupivacaine and Adrenaline Injection / Bupivacaine and Epinephrine Injection
  • Lidocaine and Adrenaline Injection / Lidocaine and Epinephrine Injection
  • Adrenaline Injection/Epinephrine Injection
  • Dilute Adrenaline Injection 1 in 10,000/Dilute Epinephrine Injection 1 in 10,000
  • Adrenaline and Cocaine Intranasal Solution / Epinephrine and Cocaine Intranasal Solution
  • Noradrenaline Injection / Norepinephrine Injection
  • Adrenaline Solution / Epinephrine Solution
  • Adrenaline Eye Drops / Epinephrine Eye Drops
  • Azioni biochim/fisiol
    Agonista del recettore adrenergico
    Confezionamento
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Pittogrammi
    Skull and crossbones
    Avvertenze
    Danger
    Indicazioni di pericolo
    Consigli di prudenza
    Classi di pericolo
    Acute Tox. 1 Oral
    Codice della classe di stoccaggio
    6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
    WGK 3
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)
    Visita l’Archivio dei documenti
    I clienti hanno visto anche
    Slide 1 of 4