Vai a
E4375
(−)-epinefrina
solid, adrenergic receptor agonist
Sinonimo/i:
Alcol L-3,4-diidrossi-α-(metilamminometil)benzilico D-idrogeno, L-adrenalina, L-adrenalina D-idrogenotartrato, L-epinefrina D-idrogenotartrato
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
74,70 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
259,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
884,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2310,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13NO3 · C4H6O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-097-1
MDL number:
Form:
solid
74,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
(−)-epinefrina, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: soluble, alcohol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
InChI key
YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
General description
Epinephrine is a hormone, which is also termed as adrenaline. It is a monoamine and catecholamine.
Application
(-)Epinephrine (+)-bitartrate salt has been used:
  • to test the possible existence of β-adrenergic vasodilation
  • to infuse into the adipose region to minimize blood loss and tissue contamination
  • as a platelet agonist in the preparation of optimal platelet aggregometry 96-well plates
  • in the measurement of total superoxide dismutase (tSOD) enzymatic activity
Biochem/physiol Actions
Agonista del recettore adrenergico
Epinephrine is mainly liberated from adrenal medulla in response to stress, that is facilitated through sympathetic fibers.
Features and Benefits
This compound is featured on the α1-Adrenoceptors, α2-Adrenoceptors, β-Adrenoceptors and Dopamine, Norepinephrine and Epinephrine Synthesis pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Light sensitive
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR15091237000Y0000707
(−)-epinefrina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1509
(−)-epinefrina
Epinefrina bitartrato United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1237000
Epinefrina bitartrato
(−)-epinefrina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000707
(−)-epinefrina
description
solid
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
solid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: soluble, alcohol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)