Documenti fondamentali
BCR651
Beer (EtOH, low level)
BCR®, certified reference material
Scegli un formato
10 ML
86,00 €
86,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
86,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
86,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
The material is related to the labeling of ′alcohol-free′ or ′de-alcoholised′ and ′low alcohol′ beverages according to Directive 90/496/EC.
Ethanol 0.505 ± 0.06 % ethanol v/v
Confezionamento
Amber glass ampule, flushed with nitrogen, containing 10 mL of sample.
Risultati analitici
For more information please see:
BCR651
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Ethanol
Matrix Group: Beverages and Water
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)