Documenti fondamentali
BCR549
Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone
BCR®, certified reference material
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=NNHC6H3(NO2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.20
Beilstein:
960878
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.02
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Punto di fusione
126-128 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C(C)=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-6(2)10-11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)13(16)17/h3-5,11H,1-2H3
YGIXYAIGWMAGIB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
For more information please see:
BCR549
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)