BCR177R
Pyrene
BCR®, certified reference material
Sinonimo/i:
Benzo[def]phenanthrene
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
145-148 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
BCR177R
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
435.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
224 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)