Documenti fondamentali
BCR096
Dibenzo[a,l]pyrene
BCR®, certified reference material
Scegli un formato
100 MG
904,00 €
904,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
904,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.37
Beilstein:
2054068
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
904,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5c6ccccc6c2c3c45
InChI
1S/C24H14/c1-2-8-18-16(6-1)14-17-13-12-15-7-5-11-20-19-9-3-4-10-21(19)24(18)23(17)22(15)20/h1-14H
JNTHRSHGARDABO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
For more information please see:
BCR096
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
David J Castro et al.
Carcinogenesis, 30(2), 315-320 (2008-12-17)
The carcinogenic potential of dibenzo[a,l]pyrene (DBP) has been well characterized in numerous animal models. We have previously documented that a single dose of 15 mg/Kg DBP to pregnant mice late in gestation (GD 17) produces an aggressive T-cell lymphoma as
Lisbeth K Siddens et al.
Toxicology and applied pharmacology, 264(3), 377-386 (2012-09-01)
The polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH), benzo[a]pyrene (BaP), was compared to dibenzo[def,p]chrysene (DBC) and combinations of three environmental PAH mixtures (coal tar, diesel particulate and cigarette smoke condensate) using a two stage, FVB/N mouse skin tumor model. DBC (4nmol) was most
Fredine T Lauer et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 76(1), 16-24 (2012-11-16)
Dibenzo[def,p]chrysene (DBC) is a potent environmental carcinogen in rodents, fish, and human cells examined in culture. There are numerous similarities between the patterns of cytochrome P-450 (P450) activation of DBC and its covalent binding to DNA and proteins with another
George S Bailey et al.
Chemical research in toxicology, 22(7), 1264-1276 (2009-05-20)
Assessment of human cancer risk from animal carcinogen studies is severely limited by inadequate experimental data at environmentally relevant exposures and by procedures requiring modeled extrapolations many orders of magnitude below observable data. We used rainbow trout, an animal model
Susan Ritger Crowell et al.
Toxicology and applied pharmacology, 257(3), 365-376 (2011-10-18)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are ubiquitous environmental contaminants generated as byproducts of natural and anthropogenic combustion processes. Despite significant public health concern, physiologically based pharmacokinetic (PBPK) modeling efforts for PAHs have so far been limited to naphthalene, plus simpler PK
Articoli
This application note describes the fast and efficient separation of the EU’s list of 15 + 1 polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) using Ascentis® Express PAH HPLC column.