Documenti fondamentali
BCR033
Superphosphate (various parameters)
BCR®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Risultati analitici
For more information please see:
BCR033
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)