Vai a
B5282
Bold Modified Basal Freshwater Nutrient Solution
50 ×, liquid, suitable for plant cell culture
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
106,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
10171502
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
liquid
concentration
50 ×
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Bold Modified Basal Freshwater Nutrient Solution, 50x is a chemstock used to prepare Bold Modified Freshwater Nutrient Solution for use in phycology/algae studies.
Preparation Note
With major salts and trace elements. Modified with trace elements as requested for ASTM TOXICITY TESTS E1193 and E1295 conducted with Daphnia species.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M0654G1019C3061
description
50 ×, liquid, suitable for plant cell culture
description
10 ×, liquid, suitable for plant cell culture
description
1000 ×, liquid, suitable for plant cell culture
description
50 ×, liquid, suitable for plant cell culture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Che succede?
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
10035-04-8
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. ¿Podrían informarme de la composición de B5282, Bold Modified Basal Freshwater Nutrient Solution?
    1 risposta
    1. Utile?
  2. Can this medium be combined with agar to make a solid medium?
    1 risposta
    1. While not tested as such, a gelling agent may be added to this solution to form a solid medium. As this is a prepared solution, the agar would be added directly to the medium.
      Please see the link below, step 7, to review the general phycology media preparation protocol: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/plant-tissue-culture/phycology-media
      Utile?
  3. Is this suitable for freshwater diatom culture?
    1 risposta
    1. This product is tested for culture using green algae that are not specifically designated as diatomaceous. This application may need to be validated by the end user. The formulation is prepared according to the the reference below:
      Nichols, H. W. Growth Media-Freshwater in: Stein, J.r. (ed) Phycological Methods, Cambridge Univ. Press, 7-23, 1973.