B2551
Brewer thioglycollate medium
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Thioglycollat Medium (Brewer)
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH
7.2±0.2 (25 °C)
applicazioni
clinical testing
food and beverages
sterility testing
microbiology
Compatibilità
anaerobic bacteria
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
Categorie correlate
Applicazioni
Componenti
Proteose Peptone 10.00
Infusion from Beef 17.50
Dextrose 5.00
Sodium Chloride 5.00
Dipotassium Phosphate 2.00
Sodium Thioglycollate 0.50
Methylene Blue 0.002
Agar 0.50
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques