B1152000
Bromperidol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-[4-(4-Bromophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone, R 11333
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
bromperidol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC(C=C1)=CC=C1C(CC2)(O)CCN2CCCC(C3=CC=C(F)C=C3)=O
InChI
1S/C21H23BrFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
RKLNONIVDFXQRX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD2(1813)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)