ARK2183
Acido acetico
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido acetico glaciale
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
800 °F
Limite di esplosione
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Impurezze
Heavy metals, chlsoride, sulfate; tested
Indice di rifrazione
n20/D 1.371 (lit.)
P. eboll.
117-118 °C (lit.)
Punto di fusione
16.2 °C (lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
suitable for manufacturing use
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)