Documenti fondamentali
99697
Supelco
Silica gel C18 on TLC Plates
chiral modified, impregnated with Cu2+ reagent, chiral-silica gel matrix, L × W 5 cm × 20 cm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
Materiali
chiral-silica gel matrix
glass support
Qualità
chiral modified
impregnated with Cu2+ reagent
Caratteristiche
binder Organic
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
5 cm × 20 cm
Spessore strato
250 μm
Dimensione particelle
≥8 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Descrizione generale
C18 possess 18 carbon atoms in the acyl chain, commonly used as chelating agent, is highly reactive, stable and hydrophobic in nature. It can be used as an effective metal extraction agent. C18 supported on silica gel surface can withstand large volumes of metal ion solution without a releasing problem.
Applicazioni
Silica gel C18 on TLC Plates may be used in thin layer chromatography and HPTLC.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pre-concentration of copper, cobalt and nickel with 3-methyl-1-phenyl-4-stearoyl-5-pyrazolone loaded on silica gel
Tong, A., Yoshifumi Akama, and S. Tanaka.
Analyst, 115, 947-949 (1990)