Documenti fondamentali
99409
Supelco
Magnesium ionophore II - cocktail A
Selectophore
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
Nome Commerciale
Selectophore
Livello qualitativo
Stato
liquid
Composizione
Magnesium ionophore II, 10.0 wt. % (63083)
2-Nitrophenyl octyl ether, 87.0 wt. % (73732)
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 3.0 wt. %
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Applicazioni
Selected application examples
Confezionamento
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Altre note
Assay of Mg2+ activity in intracellular liquids with microelectrodes†
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Z M Hu et al.
Analytical chemistry, 61(6), 574-576 (1989-03-15)
A magnesium ion selective microelectrode based on a synthetic neutral carrier is presented. The selectivity of Mg2+ over Na+, K+, H+, and Ca2+ is sufficient for assays of intracellular magnesium ion activities. The microelectrodes with an optimized membrane composition have