96527
Tin(II) chloride dihydrate
suitable for AAS
Sinonimo/i:
Stannous chloride dihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥96.0% (RT)
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
tecniche
AAS: suitable
P. eboll.
652 °C (lit.)
Punto di fusione
37-38 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
hydrochloric acid: passes test
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Hg: ≤5 μg/kg
K: ≤50 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a reducing agent for the determination of hydride forming species by AAS.
- In the conversion of organomercurials into inorganic mercury determined using a flow injection-cold vapor atomic absorption spectrometry
- In the determination of total mercury content, using atomic fluorescence spectroscopy and mercury speciation was performed using gas chromatography inductively coupled plasma mass spectrometry (GC-ICPMS).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Cardio-vascular system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?