Documenti fondamentali
95451
Supelco
TOC System Suitability Test Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41113319
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
in accordance with USP (application)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
contiene
phosphoric acid as stabilizer
tecniche
TOC: suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
not suitable for instruments using gold lined sample cells, e.g. Anatel A-643, Sievers Model 400 (US) or Model 2244 OL (Europe)
Componenti
kit contains TOC system suitability solution, TOC standard solution, TOC water
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3