Documenti fondamentali
94560
Supelco
Methyl valerate
analytical standard
Sinonimo/i:
Methyl pentanoate
Scegli un formato
1 ML
54,30 €
5 ML
139,00 €
54,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
54,30 €
5 ML
139,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Beilstein:
1741905
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
54,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.8% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.397 (lit.)
n20/D 1.398
P. ebollizione
128 °C (lit.)
Densità
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-5H2,1-2H3
HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl valerate is a methyl ester, which may find application as a surrogate component in the production of biodiesel.[1]
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Experiments and modeling of the autoignition of methyl pentanoate at low to intermediate temperatures and elevated pressures in a rapid compression machine
Weber.WB, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 212, 479-486 (2018)