Documenti fondamentali
94257
Supelco
Benzophenone-9
analytical standard
Sinonimo/i:
2,2′-Dihydroxy-4,4′-dimethoxybenzophenone-5,5′-disulfonic acid disodium salt, Disodium 2,2′-dihydroxy-4,4′-dimethoxy-5,5′-disulfobenzophenone, Disodium 2,2′-dihydroxy-4,4′-dimethoxybenzophenone-5,5′-disulfonate, Disodium 3,3′-carbonylbis[4-hydroxy-6-methoxybenzenesulphonate]
Scegli un formato
25 MG
140,00 €
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
140,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12Na2O11S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
478.36
Beilstein:
9829705
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤5.0% water (calc. from elemental analysis)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C(C1=C(O)C=C(OC)C(S([O-])(=O)=O)=C1)C2=C(O)C=C(OC)C(S([O-])(=O)=O)=C2.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C15H14O11S2.2Na/c1-25-11-5-9(16)7(3-13(11)27(19,20)21)15(18)8-4-14(28(22,23)24)12(26-2)6-10(8)17;;/h3-6,16-17H,1-2H3,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2
QDCHWIWENYCPIL-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Benzophenone analytical standard
Supelco
442842
Benzophenone
Benzophenone ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
B9300
Benzophenone
PTCDA 97%
Sigma-Aldrich
P11255
PTCDA