Documenti fondamentali
92642
Supelco
Lewatit® Sybron Ionac® SR-7
15-50 μm particle size
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Stato
beads
Livello qualitativo
tecniche
LPLC: suitable
Perdita
~60% loss on drying
Gruppo funzionale matrice
polymer
Dimensione particelle
15-50 μm
Tecnica di separazione
reversed phase
Caratteristiche e vantaggi
very high selectivity for nitrate ions; selective removal of nitrates
Note legali
Ionac is a registered trademark of Sybron Chemical Holdings Inc.
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)