Documenti fondamentali
91556
Supelco
3-Benzylidenecamphor
analytical standard
Sinonimo/i:
1,7,7-Trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 3-BC, 3-Benzylidene-1,7,7-trimethyl-norbornan-2-one, 3-Benzylidene-2-bornanone
Scegli un formato
25 MG
88,10 €
88,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
88,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.34
Beilstein:
1967440
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
88,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@]1(C/2=O)CC[C@@H](C1(C)C)C2=C\C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C17H20O/c1-16(2)14-9-10-17(16,3)15(18)13(14)11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,14H,9-10H2,1-3H3/b13-11-
OIQXFRANQVWXJF-QBFSEMIESA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Elissa O'Malley et al.
The Science of the total environment, 754, 142373-142373 (2020-12-02)
UV filters present in sunscreen and other cosmetics are directly released into the environment during aquatic recreational activities. The extent to which the wide range of UV filters pose a risk to the environment remains unclear. This study investigated the
Rory Verhagen et al.
Chemosphere, 223, 731-737 (2019-02-27)
In recent years, organic ultraviolet filters (UVFs) received considerable attention as a group of emerging contaminants, including in Australia where the use of UVFs is particularly relevant. Passive sampling using polymers has become widely used for routine monitoring of chemicals
Adela Jing Li et al.
Journal of hazardous materials, 337, 115-125 (2017-05-17)
Ethyl-4-aminobenzoate (Et-PABA) is currently used as a substitute for 4-aminobenzoate (PABA) in sunscreens and anesthetic ointments. Despite its widespread use and hydrophilicity, Et-PABA has never been found in environmental waters. This study, probed the occurrence of Et-PABA in both seawater
Hanne Frederiksen et al.
International journal of hygiene and environmental health, 220(2 Pt A), 244-253 (2016-09-18)
Experimental studies indicate that some chemicals with UV blocking properties (known as UV filters) can act as endocrine disruptors. UV filters are used in sunscreens and other cosmetic- and personal care products, as well as in other consumer products such