91344
Bis(2-ethylhexyl) isophthalate
analytical standard
Sinonimo/i:
1,3-Benzenedicarboxylic acid 1,3-bis(2-ethylhexyl) ester, DOIP, Di-2-ethylhexyl isophthalate, Isophthalic acid bis(2-ethylhexyl ester)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤1.0% water
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-12-19(7-3)17-27-23(25)21-14-11-15-22(16-21)24(26)28-18-20(8-4)13-10-6-2/h11,14-16,19-20H,5-10,12-13,17-18H2,1-4H3
WXZOXVVKILCOPG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?