90969
Ricinoleic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
(R)-12-Hydroxy-cis-9-octadecenoic acid, 12-Hydroxyoleic acid
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Attività ottica
[α]/D 6.5±1.5°, c = 2 in acetone
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.469-1.473
Densità
0.940 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h9,12,17,19H,2-8,10-11,13-16H2,1H3,(H,20,21)/b12-9-/t17-/m1/s1
WBHHMMIMDMUBKC-QJWNTBNXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
435.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
224 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?